115665
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone
97%
Sinónimos:
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, 4-Methoxyphenacyl bromide
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?