115673
2-Bromo-3′-methoxyacetophenone
98%
Sinónimos:
3′-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
60-62 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?