101273
2-Bromo-4′-chloroacetophenone
98%
Sinónimos:
ω-Bromo-4-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
93-96 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
ketone
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)