Merck
B83606
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzyl bromide
97%
Sinónimos:
p-Xylyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
185.06
Beilstein:
507389
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
impurezas
<1.5% 1,4-bis(bromomethyl)benzene
bp
218-220 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Zhouyang Li et al.
Talanta, 174, 198-205 (2017-07-26)
This paper reports novel imidazole fluorescent poly(ionic liquid) nanoparticles (FPILNs) of poly(1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide (poly([MVI]Br) for selective and sensitive determination of pyrogallol. An imidazole ionic liquid of 1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide ([MVI]Br) was synthesized and used as the only monomer to obtain poly([MVI]Br)
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.