110434
1-Cyclohexylethanol
97%
Sinónimos:
α-Methylcyclohexanemethanol, (1-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?