Merck
208361
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
98%
Sinónimos:
Silver borofluoride
About This Item
Fórmula lineal:
AgBF4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: silver
reagent type: catalyst
mp
70-73 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ag+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
Clave InChI
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Silver tetrafluoroborate (AgBF4) is used as a Lewis acid in organic synthesis. It is known to have a high affinity towards organic halides. It is employed in organic reactions like activation of acyl chlorides, nucleophilic substitution, rearrangement, cycloaddition, cyclization, ring expansion and oxidation.
Aplicación
Displaces chloride from precious metal complexes used in the oxidation of alcohols by persulfate.
Provides a silver-ion template for improved macrolatamization of a linear dipeptide.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kende, A. S.; Huang, H.
Tetrahedron Letters, 38, 3353-3353 (1997)
J. Mol. Catal., 79, 85-85 (1993)
Silver tetrafluoroborate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
Silver tetrafluoroborate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
Synlett, 1901-1901 (2007)
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.