138576
1-Adamantylamine
97%
Sinónimos:
1-Aminoadamantane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
206-208 °C (lit.)
solubilidad
1 M HCl: soluble 5%, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
cadena SMILES
NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-
Clave InChI
DKNWSYNQZKUICI-CHIWXEEVSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN2A(2903)
Aplicación
- Adamantyl ureas by reacting with isocyanates in the presence of triethylamine.
- N-(1-adamantyl)-2-chloroacetamide from chloroacetyl chloride in the presence of potassium carbonate.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)