Documenti fondamentali
V900890
Sigma-Aldrich
Streptozocina
Vetec, reagent grade, 98%, powder
Sinonimo/i:
N-(metilnitrosocarbamoil)-α-D-glucosamina, Streptozotocina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.22
Beilstein:
2060675
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
121 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Descrizione generale
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), an antibiotic, is primarily isolated from Streptomyces achromogenes.[1]
Applicazioni
Streptozocin has been used:
  • to treat mice intraperitoneally for the animal experiments[2]
  • in sodium citrate buffer to treat mice intraperitoneally for in vivo STZ treatment to perform single-cell RNA sequencing of pancreatic endocrine cells[3]
  • to induce diabetes/diabetic retinopathy (DR) in mice to study the role of microglial spleen tyrosine kinase (Syk) in DR[4]
Azioni biochim/fisiol
Composto N-nitroso che funge da donatore di ossido nitrico nelle isole pancreatiche; induce la morte delle cellule che secernono insulina ed è stato usato per generare un modello animale di diabete. Potente agente metilante del DNA che induce la rottura cromosomica. Citotossico per le linee cellulari di tumore neuroendocrino che esprimono il trasportatore del glucosio GLUT2.
Composto N-nitroso che funge da donatore di ossido nitrico nelle isole pancreatiche; induce la morte delle cellule che secernono insulina ed è stato usato per generare un modello animale di diabete. Potente agente metilante del DNA, induce la rottura cromosomica.
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), a potent alkylating agent,[4] resulting in pancreatic β-cell destruction, is used as an agent to induce insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) experimentally. It exhibits oncolytic,[4] anti-tumor, oncogenic, and diabetogenic properties.[1] This antineoplastic agent is used in the treatment of metastatic pancreatic islet cell carcinoma. STZ can directly methylate DNA and is highly genotoxic.[4]
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Mouse models of insulin dependent diabetes: low-dose streptozocin-induced diabetes and nonobese diabetic (NOD) mice.
H Kolb
Diabetes/metabolism reviews, 3(3), 751-778 (1987-07-01)
Streptozocin: a review of its pharmacology, efficacy, and toxicity.
R B Weiss
Cancer treatment reports, 66(3), 427-438 (1982-03-01)
Eri Mukai et al.
Diabetes research and clinical practice, 106(2), 303-311 (2014-09-30)
Spontaneously diabetic Torii (SDT) rats exhibit vascular abnormalities in pancreatic islets as the initial changes at pre-diabetes stage (8 weeks old), which is followed by β cell deterioration. In the present study, we investigated pathophysiological interactions between β cells and
Johnathan K Smid et al.
Endocrinology, 156(3), 824-836 (2014-12-09)
We found that the secreted protein periostin (Postn) is highly induced after partial pancreatectomy in regenerating areas containing mesenchymal stroma and tubular complexes. Importantly, after partial pancreatectomy, Postn-deficient mice exhibit impaired mesenchymal formation and reduced regeneration specifically within the pancreatic
Yating Lu et al.
International journal of molecular sciences, 20(2) (2019-01-17)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitors occupy a growing place in the drugs used for the management of type 2 diabetes. Recently, food components, including food-derived bioactive peptides, have been suggested as sources of DPP-IV inhibitors without side effects. Chinese black