Documenti
V900886
Sigma-Aldrich
Estratto di lievito selezionato
Vetec, reagent grade, powder, suitable for cell culture
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′estratto di lievito viene utilizzato come componente dei terreni di coltura batteriologici per un′ampia varietà di microorganismi e applicazioni di genetica molecolare.
Altre note
Porzione idrosolubile di lievito autolisato con vitamine del complesso B intatte. L′estratto di lievito è una miscela di amminoacidi, peptidi, vitamine idrosolubili e carboidrati e può essere utilizzato come additivo per i terreni di coltura.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1