Documenti fondamentali
Y1625
Sigma-Aldrich
Estratto di lievito
Yeast Extract
for use in microbial growth medium
Sinonimo/i:
Estratto di lievito selezionato
Scegli un formato
250 G
CHF 86.40
1 KG
CHF 314.00
CHF 86.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 86.40
1 KG
CHF 314.00
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
eCl@ss:
42040000
NACRES:
NA.85
CHF 86.40
Check Cart for Availability
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
tecniche
microbiological culture: suitable using
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Stringa SMILE
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′estratto di lievito viene prodotto da diverse specie di lievito, principalmente da Saccharomyces cerevisiae o lievito di birra. [1] Oltre al suo impiego come integratore nei terreni di coltura per la ricerca microbiologica e le biotecnologie[1], l′estratto di lievito è usato anche come componente di terreni complessi per fermentazioni industriali[2]. È utile anche come fonte di nutrienti in numerosi terreni per microorganismi.
Applicazioni
L′estratto di lievito viene utilizzato come componente dei terreni di coltura batteriologici per un′ampia varietà di microorganismi e applicazioni di genetica molecolare.
L′estratto di lievito è stato usato come componente di:
  • terreni di coltura complessi per la coltivazione di cloni di E. coli per esperimenti in fiasche per agitatori[3]
  • terreni di coltura per la coltivazione di batteri della specie Gluconacetobacter xylinus [4]
  • terreni a base di estratto di lievito e manzo (YEB) per la trasformazione di batteri Agrobacterium [5]
Per impieghi batteriologici generali con svariati microrganismi.
Altre note
Porzione idrosolubile di lievito autolisato con vitamine del complesso B intatte. L′estratto di lievito è una miscela di amminoacidi, peptidi, vitamine idrosolubili e carboidrati e può essere utilizzato come additivo per i terreni di coltura.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Yeast Extract suitable for microbiology
Millipore
07533
Yeast Extract
Triptone Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Millipore
T9410
Triptone
Yeast Extract Agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
01497
Yeast Extract Agar
Yeast Autolysate suitable for microbiology
Millipore
73145
Yeast Autolysate
Tryptone Medium suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Millipore
93657
Tryptone Medium
Lucija Markulin et al.
Planta, 250(1), 347-366 (2019-05-01)
The involvement of a WRKY transcription factor in the regulation of lignan biosynthesis in flax using a hairy root system is described. Secoisolariciresinol is the main flax lignan synthesized by action of LuPLR1 (pinoresinol-lariciresinol reductase 1). LuPLR1 gene promoter deletion
Marco R Binelli et al.
Biomaterials advances, 141, 213095-213095 (2022-09-06)
Bacterial cellulose is an attractive resource for the manufacturing of sustainable materials, but it is usually challenging to shape it into elaborate three-dimensional structures. Here, we report a manufacturing platform for the creation of complex-shaped cellulose objects by printing inks
Carolina Fernandez-Senac et al.
Journal of fish diseases, 43(11), 1463-1472 (2020-09-04)
Routine gill swabbing is a non-destructive sampling method used for the downstream qPCR detection and quantitation of the pathogen Neoparamoeba perurans, a causative agent of amoebic gill disease (AGD). Three commercially available swabs were compared aiming their application for timelier
Benjamin A Adducci et al.
Biosensors & bioelectronics, 78, 160-166 (2015-11-26)
New methods and technology are needed to quickly and accurately detect potential biological warfare agents, such as Bacillus anthracis, causal agent of anthrax in humans and animals. Here, we report the detection of a simulant of B. anthracis (B. globigii)
A Adekunte et al.
International journal of food microbiology, 137(1), 116-120 (2009-11-13)
Power ultrasound is recognised as a potential non thermal technique to inactivate microorganisms pertinent to fruit juices. In this study, the effect of sonication on the resistance of yeast (Pichia fermentans) in tomato juice was investigated. Tomato juice samples were
Protocolli
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I wonder how much tryptophan exist in yeast extract
    1 answer
    1. The tryptophan concentration for this product has not been determined.
      Helpful?
  2. what is the yeast grown on? are there any animal components?
    1 answer
    1. The source of this material may change from lot to lot and is reported on the Certificate of Origin. To check the source of a current lot, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. I was wondering what the carbon, nitrogen, phopsphor and mineral content is in this yeast extract.
    1 answer
    1. This product is tested for nitrogen and sodium content only. The nitrogen content is lot-specific with a range of 9-12 %, while the highest allowable sodium content is 5 %. These values are reported on the Certificate of Analysis. The material is not tested for carbon, phosphor, or other mineral content.
      Please see the link below to review the product specifications:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/549/569/Y1625-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review