1716002
USP
Retinyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, solution of retinyl acetate (vitamin A) in peanut oil
Sinonimo/i:
Retinyl acetate solution, Vitamin A acetate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
retinyl compounds
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Chewable Gels
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)