Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 423.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tocopherol
manufacturer/tradename
USP
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
Application
- Vitamin E
- Vitamin E Capsules
- Oil-Soluble Vitamins Tablets
- Oil-Soluble Vitamins Capsules
- Vitamin E Preparation
- Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil-Soluble Vitamins Preparation
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥96% (HPLC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.953 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alpha Tocopheryl Acetate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?