1615708
USP
Somatropin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
somatropin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
1 of 4
Questo articolo | SRP6167 | 1195001 | 1175004 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
format neat | format - | format neat | format neat |
application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
API family somatropin | API family - | API family diethylstilbestrol | API family desoxycorticosterone |
storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. - |
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)