1195001
USP
Diethylstilbestrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, DES, Stilbestrol
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diethylstilbestrol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)