S4776
Somatotropin from human pituitary
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
STH
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.025-0.1 ng/mL cell proliferation using Nb2-11 cells per bioactivity ED50
PM
predicted mol wt ~22 kDa
drug control
Home Office Schedule 4.2
Impurezze
endotoxin, tested
Solubilità
PBS: 0.100 mL, clear, colorless (with 0.1% BSA )
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3