Documenti fondamentali
1528534
USP
Phentermine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methylprop-1-enylbenzene
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’900.00
CHF 1’900.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’900.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’900.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
phentermine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=Cc1ccccc1)C
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Phentermine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Phentermine Hydrochloride
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)