Documenti
189235
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propanol
98%
Sinonimo/i:
(±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Beilstein:
1858667
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
219-221 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Phenyl-2-propanol is a useful pharmaceutical intermediate.
Applicazioni
1-Phenyl-2-propanol was used in bioreduction of 1-phenyl-2-propanone using Rhodococcus erythropolis JX-021.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Jian-Zhong Jin et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 162(7), 2075-2086 (2010-05-22)
Bioreduction of 1-phenyl-2-propanone to prepare (S)-1-phenyl-2-propanol, a useful pharmaceutical intermediate, was performed with growing cells of Rhodococcus erythropolis JX-021, giving 14 mM (1.9 g/L) product in 99% e.e. at 5 h in the catalysis of 15 mM substrate. The reduction