1510051
USP
Pepsin for assay
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pepsin
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pepsin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)