Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 42.10 |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥500 U/mg
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
specific activity
≥500 U/mg
mol wt
35 kDa
color
slightly beige
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Application
La scissione con pepsina può essere utilizzata per produrre frammenti F(ab′)2 di anticorpi. pepsina su www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
Scissione preferenziale: residui idrofobi e aromatici nelle posizioni P1 e P1′. Scinde i legami Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe e Phe-Tyr nella catena β dell′insulina.
Analysis Note
Il PH ottimale è compreso tra 2 e 4. Attivo in 4 M di urea e 3 M di guanidina HCl. Stabile a 60 °C. La pepsina viene inattivata irreversibilmente in presenza di pH 8,0 - 8,5.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 280 nm by 0.001 per minute at pH 2.0 and 37 °C (Hemoglobin, Catalog No. 51290, as substrate); 15,000 absorbance units as described above are equivalent to ∼1 Bergmeyer unit. One Bergmeyer unit is the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmole Acetyl-L-phenyl-3,5-diiodo-L-tyrosine at pH 2.0 and 37 °C.
Peptide synthesis,citationcitation Review.citation
Peptide synthesis,[1] Review.
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) |
| specific activity ≥500 U/mg | specific activity 1200-2400 U/mg | specific activity ≥250 units/mg solid | specific activity ≥400 units/mg protein |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mol wt 35 kDa | mol wt 35 kDa | mol wt 35 kDa | mol wt 35 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsina
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?