P0609
Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Sinonimo/i:
Pepsin A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine gastric mucosa
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥30 units/mg dry solid
PM
35 kDa
Matrice
4% cross-linked beaded agarose
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
pig ... LOC396892(396892)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Quantità
Stato fisico
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Protocolli
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.