1483163
USP
Oxcarbazepine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Formyl-10-oxo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxcarbazepine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(c2c(cccc2)CC(=O)c3c1cccc3)C(=O)NC=O
InChI
1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
FOEYBWXNDHBTBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Oxcarbazepine
- Oxcarbazepine Oral Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)