1225533
USP
Doxepin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Desmethyl (E)-doxepin hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
doxepin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Doxepin Hydrochloride
- Doxepin Hydrochloride Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3