Documenti
1.05422
SAFC
Soluzione di ammoniaca
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Idrossido di ammonio, Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352402
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
483 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
25%
P. eboll.
37.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57.5 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Ammonia solution is a pH-adjusting or buffering agent typically used in a variety of liquid formulations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ammoniaca 7 N in methanol
Sigma-Aldrich
499145
Ammoniaca
Supelco
Supelco
QC1593
Ammonia
Ammoniaca 0.4 M in THF
Sigma-Aldrich
718939
Ammoniaca