Documenti
1.08603
Millipore
Triton X-100
for analysis
Sinonimo/i:
Ottoxinolo, (p-terz-ottilfenossi)polietossietanolo, O-[4- (1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]polietossietanolo, polietilenglicol-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-etere, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Formula condensata:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numero CAS:
Beilstein:
2315025
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
PM
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Numero d'aggregazione
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
P. eboll.
>200 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Un immunodosaggio elettrochimico e UV-visibile a doppia modalità di tipo split mediato da blu di metilene incapsulato in un liposoma, per la rilevazione del 17 beta-estradiolo. Questo studio presenta un metodo di doppia rilevazione che incorpora Triton X-100 per migliorare le prestazioni dei saggi nella rilevazione dei livelli ormonali critici per applicazioni biochimiche (Xia et al., 2024).
  • Dall'antagonismo al potenziamento: Il tensioattivo Triton X-100 influenza la biodegradazione interfacciale del fenantrene da parte dei micobatteri attraverso uno shift dei meccanismi di assorbimento. Questa ricerca esplora il modo in cui il Triton X-100 modifica i processi di biodegradazione all'interfaccia microbica, fondamentale per i biochimici che studiano le applicazioni ambientali e biochimiche dei tensioattivi (Wang et al., 2024).
  • Le cellule tumorali con deficit di “mismatch repair“ inducono un'iperattivazione della piroptosi resistente al danno della membrana cellulare, ma sono più sensibili al co-trattamento di IFN-gamma e TNF-alfa per la PANoptosi.: Studia le complesse interazioni tra i processi cellulari influenzati dal Triton X-100, fondamentali per comprendere il ruolo del tensioattivo nella biochimica e nella ricerca sul cancro (Li et al., 2024).
  • Casco encefalico subcraniale a forma di temnografo per il monitoraggio dell'ictus cerebrale. Questo studio utilizza il Triton X-100 per creare tessuti cerebrali fantasma per studiare i sistemi di monitoraggio medico dell'ictus cerebrale (Cuccaro et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Tensioattivo non ionico di uso comune adoperato per il recupero dei componenti di membrana in condizioni delicate non denaturanti.
Linkage
Sostituisce: 8603-30; 8603
Risultati analitici
Identità (spettro IR): conforme al test
pH (10 g/l): 6,0 - 8,0
Densità (d 20/4): 1,064 - 1,067
Punto di intorbidimento: 63 - 69 °C
Ossido di etilene (GC): ≤ 30 ppm
Diossano (GC): ≤ 20 ppm
Ceneri solfatate (600 °C): ≤ 0,2
Acqua (secondo Karl Fischer): ≤ 0,2
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup