1477411
USP
Octocrylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
octocrylene
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
P. ebollizione
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)