PHR2094
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
benzocaine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5 g
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
InChI
1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
FDATWRLUYRHCJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)