437379
2-Ethylhexyl salicylate
99%
Sinonimo/i:
Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
162 °C - closed cup