1466506
USP
Nitroglycerin in propylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glycerol trinitrate solution, Diluted Nitroglycerin, Diluted glyceryl trinitrate, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nitroglycerin
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Diluted Nitroglycerin
- Nitroglycerin Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)