Vai a
1432005
USP
Parabeni metilici
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Metile 4-idrossibenzoato, 4-idrossibenzoato di metile, Metil estere dell’acido p-idrossibenzoico, Metilparaben
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
125 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 442.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
509801
CHF 442.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
parabens
manufacturer/tradename
USP
mp
125-128 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Metilparaben standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard, soluzioni standard interne e soluzioni per test di idoneità dei sistemi per dosaggi, saggi di identificazione e analisi di impurezze come descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Metilparaben
  • Metilparaben sodico
  • Desametasone soluzione orale
  • Etilparaben sodico
  • Benzaldeide
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove e analisi. Non possono essere somministrati a uomini o animali e non possono essere usati per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1012M165000047889
Parabeni metilici United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1432005
Parabeni metilici
Metiliparaben Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1012
Metiliparaben
Metile 4-idrossibenzoato European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M1650000
Metile 4-idrossibenzoato
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
PESTANAL®, analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
parabens
API family
parabens
API family
parabens
API family
-
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parabeni metilici
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf