1250041
USP
Estradiol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
β-Estradiol-6-one, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-6-one, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-6-one, 6-Ketoestradiol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
estradiol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
ZHTDDOWJIRXOMA-YVEZLPLXSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3