Vai a
E1132
17β-Estradiol
ER agonist
Sinonimo/i:
1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
5 vials
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 471.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-023-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
CHF 118.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
β-Estradiol, analytical standard
grade
analytical standard
Quality Segment
packaging
vial of 250 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Biochem/physiol Actions
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary.
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary. Estrogens direct the development of the female phenotype in embryogenesis and during puberty by regulating gene transcription and, thus, protein synthesis. It also induces the production of gonadotropins which, in turn, induce ovulation. Exposure to estradiol increases breast cancer incidence and proliferation.
Packaging
Supplied in amber screw-cap vials
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E2758E8875E2257
β-Estradiol analytical standard
Sigma-Aldrich
E1132
β-Estradiol
β-Estradiol BioReagent, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E2758
β-Estradiol
β-Estradiol ≥98%
Sigma-Aldrich
E8875
β-Estradiol
β-Estradiol powder, γ-irradiated, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E2257
β-Estradiol
description
analytical standard
description
BioReagent, powder, suitable for cell culture
description
≥98%
description
powder, γ-irradiated, suitable for cell culture
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
packaging
vial of 250 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Estradiol
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Can I just confirm that this product is water soluble, please? Thank you.
    1 answer
    1. The solubility of this product in water has not been determined. However, various sources report a solubility rate of 3.6 - 3.9 mg/L in water. Please see the link below to review these sources from PubChem:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Estradiol#section=Solubility