1057507
USP
Benzothiadiazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrochlorothiazide
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
257-261 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Chlorothiazide
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets
- Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)