Passa al contenuto
8.17023
Butilidrossianisolo
E 320
Sinonimo/i:
Butilidrossianisolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.24
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E320
EC Index Number:
246-563-8
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Il butilidrossianisolo è un antiossidante, usato di norma come additivo nella conservazione degli alimenti.
Disclaimer
La sostanza 8.17023 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso previsto è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Pittogrammi
Environment
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)