Documenti fondamentali
1044550
USP
Atorvastatin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, 3-(4-Fluorobenzoyl)-2-isobutyryl-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D
Scegli un formato
10 MG
CHF 1’240.00
CHF 1’240.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 1’240.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.46
Beilstein:
6162108
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’240.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
atorvastatin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)C3(OC3(C(=O)Nc4ccccc4)C(=O)C(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
AAEQXEDPVFIFDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Atorvastatin Related Compound D USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Atorvastatin Calcium
  • Atorvastatin Calcium Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)