1049000
USP
Bendroflumethiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Benzyl-6-trifluoromethyl-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bendroflumethiazide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)
HDWIHXWEUNVBIY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC12A3(6559)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Bendroflumethiazide Tablets
- Nadolol and Bendroflumethiazide Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)