Documenti fondamentali
1.37058
SAFC
Idrossido di sodio
0,1 M, EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
1 L
CHF 30.00
25 L
CHF 253.00
CHF 30.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 30.00
25 L
CHF 253.00
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
CHF 30.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
Concentrazione
0,1 M
pH
12.7 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.