1041008
USP
Apomorphine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
apomorphine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
285-287 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare standard and system suitability solution in the organic impurities analysis using LC-UV according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)