1034363
USP
Amrinone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,6-Dihydro-6-oxo(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile, Inamrinone Related Compound C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amrinone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
n1c(c(cc(c1)c2ccncc2)C#N)O
InChI
1S/C11H7N3O/c12-6-9-5-10(7-14-11(9)15)8-1-3-13-4-2-8/h1-5,7H,(H,14,15)
SEQOYYYZFNJQSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)