Y0002297
Terpin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
trans-Terpin, 4-(2-Hydroxyisopropyl)-1-methylcyclohexanol, p-Menthane-1,8-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
terpin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
115-118 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3/t8-,10-
RBNWAMSGVWEHFP-CZMCAQCFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti