8.01663
Complesso trifluoruro di boro-metanolo
(20% solution in methanol) for synthesis
Sinonimo/i:
BF3 methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Limite di esplosione
5.5 % (v/v) Methanol)
Temp. transizione
flash point 16 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
- come reagente nella deprotezione di derivati N-acetile (ammine acetilate di coloranti di tipo cianina);
- come materiale di partenza nella procedura di radiosintesi automatizzate del [18F]tetrafluoroborato.
Risultati analitici
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,880 - 0,895
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C