Documenti fondamentali
PHR3248
Supelco
Terpin Hydrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
p-Menthane-1,8-diol monohydrate, cis-4-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, cis-Terpin monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
Scegli un formato
1 G
CHF 203.00
CHF 203.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 203.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 203.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1644003
Famiglia di API
terpin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)