Y0002261
N-Nitroso-dibutylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Nitrosodi-n-butylamine solution, Dibutyl nitrosamine
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Concentrazione
in methanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of NDBA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.[1]
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.