Y0002260
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Concentrazione
in methanol
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances by liquid chromatography coupled with mass spectrometry according to the monograph 20542of European Pharmacopoeia.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.