Y0002264
N-Nitroso-dipropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Nitrosodi-n-propylamine solution
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Concentrazione
in methanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(N=O)(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.[1]
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.