SU860083
Vials, screw top, 1.5 mL, large opening
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial (standard opening)
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)