The cap of this product is made of melamine and a PTFE liner. Because of melamine, this product cannot be autoclaved. The melamine only withstands temperatures up to 49 °C.
27091-U
Tappo a vite, parte superiore solida rivestita in PTFE, conf. da 100
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Sinonimo/i:
Solid Top PTFE Screw Cap
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Caratteristiche
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
49 °C temp. limit
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
can the caps be autoclaved at 121° C 30 min?
1 answer-