Documenti fondamentali
29373-U
Supelco
Certified screw thread vials, amber, 9 mm thread, 12 x 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Altre note
The inside diameter of vials vary with the manufacture. The following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 29435-UPK100, Certified 200 μL glass inserts, mandrel precision point, 6 X 29mm, with bottom spring
  • 29436-UPK100, Certified 250 μL glass insert, conical bottom, 6 x 31 mm
  • 29437-UPK100, Certified 300 μL glass inserts, conical bottom, 6 x 30 mm
  • 29441-U PK100, Certified 350 μL glass inserts, flat bottom, 6 x 31mm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)