Documenti fondamentali
854995
Supelco
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
conical clear glass
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
5 mm × 30 mm
Misura
0.10 mL
Compatibilità
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Descrizione generale
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)