Documenti fondamentali
Z291633
Supelco
Standard screw-thread autosampler vials, 12 × 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening), thread for 8-425
Scegli un formato
100 EA
CHF 56.20
CHF 56.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 56.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 56.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial (standard opening)
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)