SAAR3063020
Hydrochloric acid
32%, uniLAB™
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido cloridrico, uniLAB™
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
uniLAB™
Confezionamento
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063020LP)
pkg of 25 L (SAAR3063020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063020LL)
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)